Merck
371890
Sigma-Aldrich
3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane
97%
Synonim(y):
3-(Diethoxymethylsilyl)propylamine, 3-Aminopropyl-methyl-diethoxysilane
Wybierz wielkość
50 ML
309,00 zł
250 ML
1130,00 zł
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 ML
309,00 zł
250 ML
1130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(OC2H5)2(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.34
Beilstein:
1744264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
85-88 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(CCCN)OCC
InChI
1S/C8H21NO2Si/c1-4-10-12(3,11-5-2)8-6-7-9/h4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Amino Surface Modification and Fluorescent Labelling of Porous Hollow Organosilica Particles: Optimization and Characterization.: This study showcases the effectiveness of 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane in modifying the surface properties of porous hollow organosilica particles, enhancing their application in biosensing and drug delivery systems. The modification process improves particle stability and functionality, demonstrating the compound′s utility in high-performance biomedical applications (Al-Khafaji et al., 2022).
  • Superelastic Multifunctional Aminosilane-Crosslinked Graphene Aerogels for High Thermal Insulation, Three-Component Separation, and Strain/Pressure-Sensing Arrays.: This research highlights the role of 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane in producing graphene aerogels with exceptional properties such as elasticity, durability, and multi-functionality. These aerogels are promising for thermal insulation, filtration, and as sensors in automotive and aerospace industries, showcasing the compound′s broad potential in advanced material applications (Zu et al., 2019).
  • Improving the Gas-Separation Properties of PVAc-Zeolite 4A Mixed-Matrix Membranes through Nano-Sizing and Silanation of the Zeolite.: Utilizing 3-Aminopropyl(diethoxy)methylsilane for the surface modification of Zeolite 4A, this study enhances the gas-separation efficiency of PVAc-zeolite mixed-matrix membranes. The research addresses significant challenges in membrane-based separation technologies, particularly in the purification processes critical for environmental and industrial applications (Esmaeili et al., 2019).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuexue Xu et al.
Talanta, 205, 120089-120089 (2019-08-28)
We propose a promising capillary immunosensor by combining porous-layer surface modification of an open-tubular capillary and streptavidin-biotin-peroxidase nano-complex signal amplification of chemiluminescence read-out. The immunosensor, namely Porous Layer Open Tubular-Signal Amplification (PLOT-SA) sensor, is successfully applied for ultra-sensitive sensing of
Xuexue Xu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(17) (2020-09-04)
Optical fiber based immunosensors are very attractive for biomarker detection. In order to improve the sensor response, we propose a promising strategy which combines porous-layer modification of the fiber surface and streptavidin-biotin-peroxidase nano-complex signal amplification in chemiluminescent detection. Two hepatitis
Qihui Zhou et al.
Science advances, 6(5), eaay2756-eaay2756 (2020-02-18)
Artificial rotary molecular motors convert energy into controlled motion and drive a system out of equilibrium with molecular precision. The molecular motion is harnessed to mediate the adsorbed protein layer and then ultimately to direct the fate of human bone
Qishu Qu et al.
Electrophoresis, 37(15-16), 2175-2180 (2016-05-14)
In this work, open-tubular capillary column coated with zeolite imidazolate framework-8 (ZIF-8) nanocrystals was prepared by a layer-by-layer method. The coating was formed by growing ZIF-8 nanocrystals on either bare fused silica capillary wall or the capillary column premodified with
Qishu Qu et al.
Journal of chromatography. A, 1399, 25-31 (2015-05-09)
A simple coating procedure employing a multilayer-by-multilayer process to modify the inner surface of bare fused-silica capillaries with silica nanoparticles was established. The silica nanoparticles were adsorbed onto the capillary wall via a strong electrostatic interaction between amino functional groups
Produkty
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?