Przejdź do
413348
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine
technical grade
Synonim(y):
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethylamino]ethylamine, 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.43
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8421470
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
InChI key
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Application
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine (TRI-silane) can be used as a grafting agent to incorporate amine functional group onto the surface of various ordered mesoporous silica. It can be also used in CO2 capture applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D15800339030127019
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.), n20/D 1.427
refractive index
n20/D 1.4395 (lit.)
bp
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?