The pH has not been determined for this product. The molarity can be calculated by dividing the density (1.035 g/mL) by the molecular weight (86.50 g/mol). The molarity would be approximately 11.97 M.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.50
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4150472
Assay:
≥99.0% (NT)
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.428
functional group
amine
SMILES string
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI key
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Other Notes
Activated form of formic acid used for reduction reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.428 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the pH and molarity of it?