Przejdź do
523461
(5-Bromopentyl)trimethylammonium bromide
97%
Synonim(y):
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)5N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
core: ammonium
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3476043072553272
description
97%
description
97%
description
≥98.0% (NT)
description
≥98.0% (AT)
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥98.0% (AT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
141-143 °C (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)