Przejdź do
06411
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
SB.52
MDL number:
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amberlite IRA-67 free base, free base
Quality Segment
form
beads
moisture
~60%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
Acrylic (gel)
matrix active group
tertiary amine
particle size
500-750 μm
capacity
1.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Application
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Other Notes
Previously known as IRA-68.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06441A9960216445
matrix active group
tertiary amine
matrix active group
polyamine functional group
matrix active group
polyamine
matrix active group
N-methylglucamine (free base form) functional group
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
affinity
matrix
Acrylic (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix
Acrylic (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
particle size
500-750 μm
particle size
20-27 mesh, 550-750 μm
particle size
16-50 mesh (wet)
particle size
500-700 μm
form
beads
form
beads
form
gel form
form
beads
capacity
1.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.25 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.6 meq/mL, 5.6 meq/g
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite IRA-67 free base
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E47255-5G04061833076354
E47255-25G04061833076347
06411-250G04061833438664
06411-1KG04061826713921