Przejdź do
A9960
Amberlite IRA-67 free base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Synonim(y):
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
gel form
Quality Segment
contains
~60% moisture content
parameter
≤60 °C temperature
moisture
~60%
matrix
Acrylic (gel)
matrix active group
polyamine
particle size
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
capacity
1.6 meq/mL, 5.6 meq/g
SMILES string
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Application
Amberlite IRA-67 free base can be used in anion exchange media. It has been used as an adsorbent for lactic acid extraction from aqueous solution, and for the extraction of rhinacanthin from Rhinacanthus nasutus leaves.
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Other Notes
Previously known as IRA-68.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B75591724361PHR3162
matrix
Acrylic (gel)
matrix
-
matrix
-
matrix
-
matrix active group
polyamine
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
parameter
≤60 °C temperature
parameter
-
parameter
-
parameter
-
particle size
16-50 mesh (wet)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
form
gel form
form
powder
form
-
form
-
capacity
1.6 meq/mL, 5.6 meq/g
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do we need to treat the resin using for example acetic acid or NaOH? And if can you also show me where I can find this information
    1 answer
    1. The IRA-67 resin is functionalized with tertiary amines rather than primary amines. To test the capacity, fresh resin in the free base form is required, or the resin can be regenerated using 4% NaOH or 4% NH4OH at a flow rate of 2-4 L/hr/L (0.25-0.5 gpm/cuft). This process will restore the resin to the free base form.