Kluczowe dokumenty
216445
Amberlite™ IRA743 Ion Exchange Resin
free base, 25-30 mesh
Wybierz wielkość
564,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
564,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlite™ IRA743 free base, free base
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
17 mmHg ( 20 °C)
opis
weakly basic anion exchange resin
Formularz
beads
temp. samozapłonu
~800 °F
wilgoć
48-54%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (macroporous)
grupa aktywna macierzy
N-methylglucamine (free base form) functional group
wielkość cząstki
500-700 μm
pojemność
0.7 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
affinity
ciąg SMILES
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
Klucz InChI
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.