Przejdź do
06270
Aluminum monostearate
technical, ~75% (Al), powder
Synonim(y):
Aluminum dihydroxide stearate, Stearic acid aluminum dihydroxide salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
230-325-5
MDL number:
Assay:
~75% (Al)
Form:
powder
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
~75% (Al)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI key
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
Application
Used for the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01091264021.01093
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
~75% (Al)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
technical
grade
-
grade
purum
grade
-
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)