Przejdź do
26402
Aluminium distearate
purum, 4.5-6% Al basis
Synonim(y):
Stearic acid aluminum salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H71AlO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-101-8
NACRES:
NA.22
Form:
powder
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
purum
form
powder
concentration
4.5-6% Al
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤7% free acid (as stearic acid)
ign. residue
10-12%
loss
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
solubility
water: insoluble
SMILES string
[Al](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.O
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
General description
Aluminumdisterate is an organic compound generally used as a thickening agent, lubricating agent and water repellent in chemical industry.
Application
Aluminium distearate has been used in the preparation of Aluminum di-soaps.
Aluminiumdistearate can be used in the preparation of carbon/alumina nanocomposites from aluminium carboxylate precursors that are used to remove sulphide ions from water.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
062701.01093930954
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
acetone: soluble, alcohols: soluble, water: soluble (highly soluble)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
ign. residue
10-12%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤7% free acid (as stearic acid)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
concentration
4.5-6% Al
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)