Przejdź do
1.01091
Wodorotlenek glinu
powder, hydrargillite EMPLURA®
Synonim(y):
Hydrargillite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(OH)3 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.00
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
244-492-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
powder
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
powder
loss
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
~90 g/100 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.3%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al].O.O.O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
InChI key
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Badanie wpływu parametrów procesu na stabilność systemu powłokowego na bazie poli(winylu)-alkoholu...: Omawia stabilizację materiałów polimerowych za pomocą wodorotlenku glinu, podkreślając jego znaczenie w materiałoznawstwie dla zwiększenia trwałości i wydajności powłok (Canale et al., 2024).
Analysis Note
Tożsamość: zgodna
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO): ≤ 0,05 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,3 %
Strata przy zapaleniu (700°C): 30,0 - 35,0 %
Gęstość nasypowa: około 90 g/100ml
Wielkość cząstek (<&#8199;150&#8199;&#181;m): około 90
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I just wonder if there is any information about the particle size distribution of Aluminium hydroxide. Also, what is the difference between quality level 100, 200, and reagent grade, purity?
    1 answer
    1. For this product, 90% of the particles are smaller than 150 microns. There is no difference in purity among quality levels 100, 200, and reagent grade. More information can be found in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program?srsltid=AfmBOoqhOfy2gJVaUQf8RNVM0eRQKfuqMcSGFl0rj60jAw3BEfHBQpyt