Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-792-7
Beilstein/REAXYS Number:
1697523
MDL number:
Form:
liquid
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~60% (GC)
refractive index
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
storage temp.
−20°C
SMILES string
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| form liquid | form - |
| bp 67-68 °C (lit.) | bp 67-68 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.4765 (lit.) | refractive index n20/D 1.4765 (lit.) |
| density 0.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.898 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D7003-1G | 04061826016312 |
| D7003-100MG | 04061832407746 |
| 06030-25ML | 04061837253751 |
| 06030-100ML | 04061837253744 |