Merck
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
Synonim(y):
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
Wybierz wielkość
W203501-SAMPLE
342,00 zł
100 G
3460,00 zł
500 G
19 840,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W203501-SAMPLE
342,00 zł
100 G
3460,00 zł
500 G
19 840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.14
Numer FEMA:
2035
Beilstein:
1697523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.004
NACRES:
NA.21
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
alliaceous; pungent; sulfurous
ciąg SMILES
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-15.56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
Produkty
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.