Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconcentration
~8% Ag
pH
8.0-9.5 (10 mg/mL in H2O)
Application
Silver proteinate (Protargol) is used as a component of the Periodic Acid-ThioSemiCarbazide-Silver Proteinate (PA-TSC-SP) staining protocol for ultrastructural detection of carbohydrates such as glycogen, and proteoglycans.
Other Notes
Protargol silver impregnation and neuronal selectivity - light and electron microscopic observations[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ~8% Ag | concentration - | concentration - | concentration - |
| pH 8.0-9.5 (10 mg/mL in H2O) | pH 5.0-6.5 ( in H2O, suspension) | pH - | pH - |
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
W F Neiss
Histochemistry, 88(3-6), 603-612 (1988-01-01)
LR White is a well-suited resin for the demonstration of carbohydrates with the PAS or PA-TCH-SP reaction in semithin and ultrathin sections. The intensity of these reactions can be greatly enhanced by using 3 steps in tissue preparation, either singly
Xiaozhong Hu
European journal of protistology, 44(2), 115-129 (2007-11-21)
The morphology and morphogenesis of Diophrys japonica spec. nov., isolated from the Mie Port, Nagasaki, Japan, were investigated from life and following impregnation with protargol. The new species is recognized by the following characters: Body elliptical in outline and slightly
Arthur Eichengrün--tribute to a forgotten chemist, entrepreneur, and German Jew.
Elisabeth Vaupel
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(22), 3344-3355 (2005-03-31)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8079711000 | 04022536397221 |
| S9381-500G | 04061836961367 |
| 8079710250 | 04022536397214 |
| 05495-25G | 04061833414767 |
| 05495-5G | 04061838637574 |