Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 598,00 zł |
Informacje o tej pozycji
598,00 zł
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99 % ((DSC (differential scanning calorimetry)))
form
solid
pH
5.0-6.5 ( in H2O, suspension)
mp
178-183 °C
bulk density
340 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Application
- Tolerancja na arsen i potencjał usuwania arsenuprzez rodzimą bakterię halofilną Halomonas elongata SEK2.: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie dietyloditiokarbaminianu srebra w bioremediacji, a konkretnie jego rolę w zwiększaniu usuwania arsenu przez Halomonas elongata SEK2. Badania te zapewniają wgląd w potencjał wykorzystania skompleksowanych związków srebra w wysiłkach na rzecz oczyszczania środowiska, szczególnie w środowiskach zasolonych, w których tradycyjne metody mogą zawieść. Odkrycia te mogą mieć znaczący wpływ na oczyszczanie ścieków i praktyki zrównoważonego rozwoju środowiska (Tavoosi et al., 2024).
- Opracowanie i zastosowanie innowacyjnej metody laboratoryjnej do pomiaru arsenu w wodzie pitnej z zachodniego Bangladeszu: W artykule szczegółowo opisano zastosowanie dietyloditiokarbaminianu srebra w nowej metodzie analitycznej do pomiaru śladowych poziomów arsenu w wodzie pitnej. Rozwój ten nie tylko zwiększa dokładność i czułość wykrywania arsenu, ale także pokazuje kluczową rolę dietyloditiokarbaminianu srebra w monitorowaniu zdrowia publicznego, oferując znaczną poprawę w stosunku do tradycyjnych metod testowania (Frisbie et al., 2005).
- Metody analizy pierwiastków toksycznych w produktach spożywczych. 2. Przegląd norm ZSRR dotyczących oznaczania metali ciężkich i arsenu: W niniejszym przeglądzie omówiono różne metody, w tym zastosowanie dietyloditiokarbaminianu srebra, do analizy pierwiastków toksycznych w produktach spożywczych. Artykuł podkreśla znaczenie rygorystycznej kontroli jakości w bezpieczeństwie żywności oraz rolę zaawansowanych odczynników chemicznych w zapewnieniu niezawodności metod wykrywania w przemyśle spożywczym (Skurikhin, 1989).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu (w pirydynie): przechodzi test
Wartość pH (zawiesina wodna): 5,0 - 6,5
Zakres topnienia (DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa)): 178 - 183 °C
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (kompleksu As; 525 nm; 0,00033 %; 1 cm; pirydyna): ≥ 1500
Azotan (NO₃): ≤ 0,01 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 0,5 %
Czułość (do oznaczania arsenu): przechodzi test.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99 % ((DSC (differential scanning calorimetry))) | assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 178-183 °C | mp 172-175 °C (lit.) | mp 356 °C | mp 70-73 °C |
| product line EMSURE® | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietyloditiokarbaminian srebra
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c