Merck
1.01506
Srebro
wool for elemental analysis
Synonim(y):
Silver
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
UNSPSC Code:
12141740
EC Index Number:
231-131-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp
961.9 °C
density
10.5 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Czystość: ≥ 99,9%
Średnica włókna: około 45 - 55 µm
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101506001004022536021799