Przejdź do
05138
Ekstrakt roślinny
suitable for microbiology
Synonim(y):
Zamiennik ekstraktu mięsnego
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Form:
powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9%
impurities
≤15% ash
loss
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
General description
Ekstrakt roślinny jest bezmięsną alternatywą dla tradycyjnych peptonów. Dzięki szerokiemu rozkładowi peptydów spełnia wymagania dotyczące zastąpienia peptonu z mięsa, enzymatycznego trawienia (nr kat. 82962), aby uzyskać maksymalny wzrost szybko rosnących mikroorganizmów.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
957576185404316
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤15% ash
impurities
-
impurities
≤10% ash
impurities
≤12% ash
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤7.0% loss on drying
loss
≤8.0% loss on drying
loss
≤7% loss on drying
loss
≤6% loss on drying
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)