Informacje o tej pozycji
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9%
impurities
≤12% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
(Fastidious organism)
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability (Fastidious organism) | suitability - | suitability Brucella spp., Clostridium spp. | suitability Bacteroides spp., Brucella spp., Clostridium spp. |
| composition amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9% | composition amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9% | composition amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥9.5% | composition amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11% |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 248088-5G | 04061831810226 |
| 04316-10G-KC-F | 04061832578545 |
| 04316-500G-F | 04061838630520 |