Przejdź do
04936
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide hexafluorophosphate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, HCTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
168,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
805,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15ClF6N5OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
impurities
≤0.5% water
mp
185-190 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, chloro
SMILES string
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for:
Synthesis of near-infrared pH activatable fluorescent probes[1]
Synthesis of human β-amyloid by Fmoc chemistry[2]
Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination[3]
Covalent ligation of fluorescent peptides to quantum dots[4]
Alkylation of human telomere sequence[5]
Other Notes
Tandem Oligonucleotide Synthesis on Solid-Phase Supports for the Production of Multiple Oligonucleotides[6]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
239550966885971
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (CHN)
assay
≥99.0% (TLC/N)
assay
≥98.0% (CHN)
functional group
amine, chloro
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
mp
185-190 °C
mp
153-156 °C
mp
218-221 °C (dec.)
mp
143-153 °C
form
powder
form
solid
form
crystals
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyeran Lee et al.
Bioconjugate chemistry, 22(4), 777-784 (2011-03-11)
Highly tumor selective near-infrared (NIR) pH-activatable probe was developed by conjugating pH-sensitive cyanine dye to a cyclic arginine-glycine-aspartic acid (cRGD) peptide targeting α(v)β(3) integrin (ABIR), a protein that is highly overexpressed in endothelial cells during tumor angiogenesis. The NIR pH-sensitive
Amit Kumar Tripathi et al.
Scientific reports, 7(1), 3384-3384 (2017-06-15)
Marine fish antimicrobial peptide, chrysophsin-1 possesses versatile biological activities but its non-selective nature restricts its therapeutic possibilities. Often small alterations in structural motifs result in significant changes in the properties of concerned proteins/peptides. We have identified GXXXXG motif in chrysophsin-1.
Wouter A van der Linden et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(8), 1885-1893 (2010-05-08)
The synthesis and biological evaluation of ten Michael acceptors containing potential proteasome inhibitors are described. Cellular targets of azide containing inhibitors and were assessed in HEK293T and RAW264.7 cells by a two step labeling strategy, followed by biotin-pulldown, affinity purification
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04936-25G-F04061838635891
04936-100G-F04061838635884
04936-5G-F04061833458501