Merck
85971
Sigma-Aldrich
Dipyrrolidino(N-succinimidyloxy)carbenium hexafluorophosphate
≥98.0% (CHN)
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate, O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, HSPyU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20F6N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (CHN)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
143-153 °C
rozpuszczalność
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1CCC(=O)N1O\C(N2CCCC2)=[N+]3\CCCC3
InChI
1S/C13H20N3O3.F6P/c17-11-5-6-12(18)16(11)19-13(14-7-1-2-8-14)15-9-3-4-10-15;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H2;/q+1;-1
Klucz InChI
TVWKVGNCIJUXMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
New, excellent and non-hygroscopic reagent for peptide coupling giving no cytotoxic reaction products
Reactant for synthesis of caspase sensitive gold nanoparticles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Homan Kang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(6), e1905899-e1905899 (2019-12-20)
Advances in molecular imaging modalities have accelerated the diagnosis and treatment of human diseases. However, tumors less than 1 cm in size still remain difficult to localize by conventional means because of the difficulty in specific targeting/delivery to the tumor