Merck
23955
Sigma-Aldrich
Chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
≥97.5% (CHN)
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)chloroformamidinium hexafluorophosphate, Chloro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, PyClU
Wybierz wielkość
5 G
401,10 zł
401,10 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
401,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C9H16N2Cl · PF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.65
Beilstein:
7898575
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
401,10 zł
Cena katalogowa573,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (CHN)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
153-156 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
Klucz InChI
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Enantioselective desymmetrization of meso-asiridines
Peptide coupling
Reagent for:
Heterocyclization of chloroformamidinium salts
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Inne uwagi
Crystalline and non-hygroscopic peptide coupling reagent, especially for N-methyl amino acids[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Coste et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1967-1967 (1991)
Produkty
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.