Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł |
Informacje o tej pozycji
food and beverages, microbiology
361,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Moraxella spp., Campylobacter spp.
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Moraxella spp., Campylobacter spp. | suitability Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp. | suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) air monitoring, cosmetics | application(s) air monitoring, cosmetics |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| agency according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017 | agency - | agency - | agency - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?