Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Technique(s):
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Quality Segment
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp.
Application
Test do identyfikacji aktywności hydrolazy hippuranowej paciorkowców grupy B, Campylobacter jejuni, Gardnerella vaginalis i innych mikroorganizmów.
Test opiera się na hydrolizie substratu (hippuranu sodu) przez bakteryjny enzym hydrolazę hippuranową i produkcji kwasu benzoesowego i glicyny. Glicyna wytwarzana w tej reakcji enzymatycznej jest wykrywana po 24 godzinach inkubacji w reakcji z chromogenem (ninhydryną) i powstaje niebiesko-fioletowa substancja.
Test opiera się na hydrolizie substratu (hippuranu sodu) przez bakteryjny enzym hydrolazę hippuranową i produkcji kwasu benzoesowego i glicyny. Glicyna wytwarzana w tej reakcji enzymatycznej jest wykrywana po 24 godzinach inkubacji w reakcji z chromogenem (ninhydryną) i powstaje niebiesko-fioletowa substancja.
Other Notes
The kit contains 50 Hippurate Strips (Cat. No. 92472) saturated with sodium hippurate and 350 mg Chromogen in 15 ml Diluent (Cat. No. 01875)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?