Kluczowe dokumenty
1.44243
Millipore
Hycon® Paski agarowe SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonim(y):
SDX, SDA, paski agarowe
Wybierz wielkość
50 UNITS
844,00 zł
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 UNITS
844,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
sterylność
aseptically filled
linia produktu
RCS®
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
individually wrapped
skład
Chloramphenicol
Chlortetracycline
opakowanie
single packed of 50 units
producent / nazwa handlowa
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with RCS® High Flow Touch
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Agar Strips SDX are ready-to-use culture media for assessment of airborne yeasts and molds with RCS® Air Samplers. Each individual agar strip is welded into a re-sealable sleeve and 100% visually controlled, ensuring maximum safety in critical environments. Sabouraud Dextrose Agar is filled in a flexible backing film. Sabouraud Dextrose Agar (SDX, SDA) is a complex medium for cultivation and isolation of a wide range of yeasts and molds. Dextrose supports the growth of fungi. The medium is supplemented with chloramphenicol and chlortetracycline to inhibit the growth of accompanying bacterial flora.
Zastosowanie
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with RCS® Air Samplers.
Informacje prawne
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2