Przejdź do
04479
Phenolphthalein
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
764
Beilstein/REAXYS Number:
284423
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
261-263 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1059453192361.07233
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
solubility
acetone: soluble
solubility
acetone: soluble
solubility
-
solubility
-
mp
261-263 °C (lit.)
mp
261-263 °C (lit.)
mp
-35 °C
mp
263.7 °C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-09-8
CAS No.
77-09-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137561-100ML04061838731937
04479-100MG04061834179160