Przejdź do
319236
Phenolphthalein solution
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
Synonim(y):
C20H14O4; Phthalin;3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284423
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
technique(s)
titration: suitable
color
colorless
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
-35 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
λmax
552 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenolphthalein solution is a synthetic indicator. It is colorless in acidic and neutral conditions. Phenolphthalein gives pink color when added to a base, therefore it is considered as a base indicator.
Phenolphthalein is an acid base indicator. It is a weak acid, which is colorless in acidic solution and turns puce pink in alkaline solution. Phenolphthalein is genotoxic. It might cause oxidative damage and binds to estrogen receptors.
Application
Phenolphthalein solution has been used to measure total titratable acids by titration method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04479
description
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
concentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
concentration
-
color
colorless
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-09-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)