Przejdź do
1.07233
Fenoloftaleina
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Phenolphthalein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
201-004-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fenoloftaleina, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
vapor pressure
<0.00001 Pa ( 50 °C)
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 105°C
color
white to yellow-white
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
mp
263.7 °C
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑450 kg/m3
λmax
551-554 nm (buffer pH 9.8)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Skuteczność fenoloftaleiny w powłokach zol-żelowych do wykrywania i hamowania korozji stali miękkiej: Badania szczegółowo opisujące zastosowanie fenoloftaleiny i błękitu tymolowego w powłokach zol-żelowych, wykazujące ich skuteczność w hamowaniu korozji i wykrywaniu na powierzchniach ze stali miękkiej (Patra et al., 2024).
  • Wysokoprzepuszczalne membrany ultrafiltracyjne na bazie polifenylenosulfonu z fragmentami Cardo: W artykule omówiono rozwój zaawansowanych membran ultrafiltracyjnych zawierających fenoloftaleinę, zwiększając ich przepuszczalność i wydajność filtracji (Raeva et al., 2024).
  • Podwójny czujnik Zn(2+) i PO(4)(3-) oparty na fluorescencji: Badanie systemu podwójnego czujnika wykorzystującego fenoloftaleinę, stosowanego do wykrywania jonów cynku i fosforanów w różnych próbkach środowiskowych i biologicznych, wykorzystującego sygnalizację fluorescencyjną (Samanta et al., 2024).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Wygląd: Biały do żółtawo-białego proszek
Klarowność roztworu alkoholowego (10 g/l etanolu): przechodzi test
Absorpcja maksymalna λmax. (bufor pH 9,8): 551 - 554 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; bufor pH 9,8; obliczona na wysuszonej substancji): 700 - 750
Zakres przejścia: pH 8,2 - pH 9,8 prawie bezbarwny - czerwono-fioletowy
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Przedział przejścia (wg Reag. Ph Eur): przechodzi test
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 1 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10594504479
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, TraceCERT®
vapor pressure
<0.00001 Pa ( 50 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.296 g/cm3 at 20 °C
density
1.27 g/cm3 at 32 °C
density
-
form
solid
form
powder
form
-
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
visual transition interval
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoloftaleina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-09-8
CAS No.
77-09-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107233002504022536088686
107233050004022536088723
107233010004022536088709
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?