Przejdź do
E8506
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)propanesulfonic acid sodium salt
Synonim(y):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)propanesulfonic acid sodium salt, 3-(Ethyl[3-methylphenyl]amino)-1-propanesulfonic acid, N-Ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)propanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
908,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18NNaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
functional group
amine, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E863104340117684
description
-
description
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
description
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
functional group
sulfonic acid, amine
functional group
-
functional group
-
functional group
amine, hydroxyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)