Przejdź do
07436
Hydrolizat roślinny nr 2
from non-animal source, powder, for Clostridium spp., for Brucella spp., for Bacteroides spp., suitable for microbiology
Synonim(y):
Zamiennik proszku na wątrobę, Zastępowanie hydrolizatu wątroby
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
717,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
309-353-8
NACRES:
NA.85
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤12% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Bacteroides spp., Brucella spp., Clostridium spp.
Application
Hydrolizat roślinny nr 2 to bezmięsna alternatywa dla tradycyjnych peptonów. Dzięki szerokiemu rozkładowi peptydów spełnia wymagania dotyczące zastąpienia proszku z wątroby, odwodnionego (nr kat. 70165), aby zapewnić dobry wzrost żarłocznych bakterii beztlenowych, takich jak Clostridia, Bacteroides i Brucella.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
199421692218332
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Bacteroides spp., Clostridium spp., Brucella spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
composition
amino-nitrogen, ≥2.5% , total nitrogen (N), ≥10%
composition
amino-nitrogen, ≥2.5% , total nitrogen (N), ≥11%
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07436-500G-F04061838648129
07436-10G-KC-F04061832578668
Questions
  1. ¿Cuales son las proteínas de partida para la obtención del hudrolizado?
    1 answer
    1. The product originates from the following plant species: Glycine max, Triticum aestivum, Oryzae sativa.