Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 871,00 zł |
Informacje o tej pozycji
257,00 zł
Quality Segment
assay
≥96.0% (T)
impurities
~2% hydrazine
mp
170-173 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid, hydrazine
SMILES string
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-ethyl-1H-indazoles
- 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
- 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (T) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 170-173 °C (dec.) | mp −41 °C (lit.) | mp −41 °C (lit.) | mp - |
| impurities ~2% hydrazine | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group amine, hydrazine | functional group ester | functional group ester | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
302-01-2
302-01-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D171301-25G | 04061831826463 |
| 04100-25G | 04061838629043 |
| 04100-5G | 04061832097558 |