Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
Quality Level
vapor density
5.03 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 47 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.410
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 185 °C (lit.) | bp 185 °C (lit.) | bp 163.5 °C (lit.) | bp 81-82 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| mp −41 °C (lit.) | mp −41 °C (lit.) | mp 50-54 °C (lit.) | mp −45 °C (lit.) |
| density 1.076 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.076 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.148 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75712-1L | 04061832910161 |
| 75712-250ML | 04061836693176 |