Przejdź do
04071
Roztwór wzorcowy alkanów C21-C40
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-625-9
NACRES:
NA.24
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Roztwór wzorcowy alkanów C21-C40 został użyty jako wzorzec analityczny do oceny granic wykrywalności i względnych czułości związanych z funkcjonalizacją kilku nasyconych węglowodorów przy użyciu reakcji insercji jonów azotu w spektrometrii mas (MS).
Other Notes
contains C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, 40 mg/l each, in toluene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471080407040147-U
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.375
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catherine Guigue et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 229, 627-638 (2017-07-10)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organic matter contents were measured in seawater during resuspension experiments using sediments collected from Toulon Bay (Northwestern Mediterranean Sea, France). The studied sediments were very highly contaminated in PAHs, especially in 4-ring compounds emitted from
Rania Fourati et al.
Environmental science and pollution research international, 25(3), 2476-2494 (2017-11-12)
Particulate-bound aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (AHs and PAHs) were investigated in the surface waters of the Gulf of Gabès (Tunisia, southern Mediterranean Sea). Samples were collected off the Sfax and Gabès-Ghannouch coasts. Concentrations in total resolved n-alkanes ranged from
Functionalization of saturated hydrocarbons using nitrogen ion insertion reactions in mass spectrometry
Li X, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 418, 79-85 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107531000504022536091556
101036-25G04061838665515
101036-5G04061838665522
04071-5ML04061838628848
04071-1ML04061838628831