Kluczowe dokumenty
40147-U
Supelco
C8-C40 Alkanes Calibration Standard
in dichloromethane (varied)
Wybierz wielkość
1 PKG
610,00 zł
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
in dichloromethane (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Qualitative standard. May require warming before use.
Analit
Opis
    Octane 500 μg/mL
    Nonane 500 μg/mL
    Decane 500 μg/mL
    Undecane 500 μg/mL
    Dodecane 500 μg/mL
    Tridecane 500 μg/mL
    Tetradecane 500 μg/mL
    Pentadecane 500 μg/mL
    Hexadecane 500 μg/mL
    Heptadecane 500 μg/mL
    Octadecane 500 μg/mL
    Nonadecane 500 μg/mL
    Pristane 500 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Phytane 500 μg/mL
    Docosane 500 μg/mL
    Tricosane 500 μg/mL
    Tetracosane 500 μg/mL
    Pentacosane 500 μg/mL
    Heneicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 500 μg/mL
    Heptacosane 500 μg/mL
    Octacosane 500 μg/mL
    Nonacosane 500 μg/mL
    Triacontane 500 μg/mL
    Hentriacontane 500 μg/mL
    Dotriacontane 500 μg/mL
    Tritriacontane 500 μg/mL
    Tetratriacontane 500 μg/mL
    Pentatriacontane 500 μg/mL
    Hexatriacontane 500 μg/mL
    Heptatriacontane 500 μg/mL
    Octatriacontane 500 μg/mL
    Nonatriacontane
    Tetracontane
    Carbon disulfide 5000 μg/mL
    Zobacz wszystko (36)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rafael Mascoloti Spréa et al.
Food & function, 11(2), 1292-1303 (2020-01-31)
Aromatic plants have been used since antiquity as seasoning ingredients to impart unique flavours to foods, and also as folk medicines, and are currently used as a source of several compounds of interest for different industries. Lovage (Levisticum officinale W.J.D.
Jing Nie et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 59, 152803-152803 (2019-04-22)
Chrysanthemi Flos (CF), as a popular traditional Chinese medicine (TCM), has five main cultivars in China, namely "Chuju", "Boju", "Gongju", "Huaiju" and "Hangju". Due to their habitats and processing methods, great quality variations occur yet no systematical study has ever
Sarika Gupta et al.
Environmental monitoring and assessment, 189(1), 43-43 (2017-01-01)
Delhi is one of the most polluted cities in the world. The generation of aerosols in the lower atmosphere of the city is mainly due to a large amount of natural dust advection and sizable anthropogenic activities. The compositions of
Shivani et al.
Environmental science and pollution research international, 25(31), 31071-31090 (2018-09-07)
The study presents the spatial and temporal variation of fine ambient aerosols (PM2.5) over National Capital Region (NCR), India, during January to June 2016. The investigation includes three sampling sites, one in Delhi and two in the adjoining states of
M M Uribe-Flores et al.
Journal of applied microbiology, 127(2), 495-507 (2019-05-12)
The aim of this study was to investigate the dynamic changes in the bacterial structure and potential interactions of an acclimatized marine microbial community during a light crude oil degradation experiment. The bacterial community effectively removed 76·49% of total petroleum
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Dear colleagues, I can not find a concentration of 40147-U C8-C40 Calibration Standard. Will you be able to help? Kind regards, Tatyana.
    1 answer
    1. Please see the image below to review a full list of components. These are also listed in the 'Analyte' section of the product page.