Przejdź do
04070
Roztwór wzorcowy alkanów C8-C20
analytical standard, contains C8-C20, ~40 mg/L each, in hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-777-6
NACRES:
NA.24
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.375
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Roztwór wzorcowy alkanów C8-C20 może być również stosowany jako wzorzec analityczny do pomiaru liniowych wskaźników retencji (LRI) w identyfikacji lotnych składników w próbkach miodu przy użyciu chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS).
Roztwór wzorcowy alkanów C8-C20 został wykorzystany jako wzorzec w pomiarze wskaźników retencji do identyfikacji alkanów współwystępujących w olejkach eterycznych przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
Other Notes
contains C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20; ~40 mg/l each, in hexane
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471080407140147-U
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
-
refractive index
n20/D 1.375
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative analysis of essential oils from eight herbal medicines with pungent flavor and cool nature by GC?MS and chemometric resolution methods
Zhao C, et al.
Journal of Separation Science, 32(4), 660- 670 (2009)
Zebin Jiang et al.
PloS one, 8(11), e80413-e80413 (2013-12-07)
The present study was designated to evaluate the antioxidant, antibacterial and antischistosomal activities of Grateloupia livida (GL) extracts in vitro. A GL Ethanol extract (EE) was separated into petroleum ether (PE), ethyl acetate (EA), n-butyl alcohol (BuOH) and aqueous (AQ)
Jiaojiao Zheng et al.
Marine drugs, 10(12), 2634-2647 (2013-01-25)
Gloiopeltis tenax (G. tenax) is widely distributed along the Chinese coastal areas and is commonly used in the treatment of diarrhea and colitis. This study aimed at investigating the bioactivities of the volatile constituents in G. tenax. We extracted the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04070-1ML04061837612275
04070-5ML04061837612282
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I cant see a list of the CAS numbers for the added alkanes. Do you have it?
    1 answer
    1. This standard mixture contains octane (CAS No. 111-65-9), nonane (CAS No. 111-84-2), decane (CAS No. 124-18-5), undecane (CAS No. 1120-21-4), dodecane (CAS No. 112-40-3), tridecane (CAS No. 629-50-5), tetradecane (CAS No. 629-59-4), pentadecane (CAS No. 629-62-9), hexadecane (CAS No. 544-76-3), heptadecane (CAS No. 629-78-7), octadecane (CAS No. 593-45-3), nonadecane (CAS No. 629-92-5), and icosane (CAS No. 112-95-8).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Are these all n-alkanes? So for example, is the C8 only octane or is it a mixture of isomers? 2-methylheptane, 3-methylheptane, etc. Thank you!
    1 answer
    1. This product contains ~40 mg/l of each C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 and C20 in hexane.