Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-420-1
Beilstein/REAXYS Number:
506731
MDL number:
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
mp
240-241 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Application
Dimethylglyoxime can be used:
- As a ligand for the synthesis of cobaloxime complexes which are used as electrocatalysts for the production of hydrogen by electroreduction of protons.
- As a precipitant for the synthesis of NiO and CuI nanoparticles.P[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥99% (gravimetric) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 240-241 °C (lit.) | mp 239-243 °C (decomposition) | mp -2 °C | mp 240-241 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form liquid | form powder |
| functional group amine, oxime | functional group - | functional group - | functional group amine, oxime |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Proton electroreduction catalyzed by cobaloximes: Functional models for hydrogenases.
Razavet M, et al.
Inorganic Chemistry, 44(13), 4786-4795 (2005)
Synthesis and characteristics of NiO nanoparticles by thermal decomposition of nickel dimethylglyoximate rods.
Li X, et al.
Solid State Communications, 137(11), 581-584 (2006)
Hua-Jian Xu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(13), 2562-2568 (2012-02-23)
CuI nanoparticles efficiently catalyzed the C-S cross coupling of aryl and alkyl thiols with aryl halides in the absence of ligands on water under mild conditions. A wide range of diaryl sulfides and aryl alkyl sulfides are synthesized in good
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E51406-100ML | 04061833604199 |
| E51406-5L | 04061833604205 |
| E51406-1L | 04061838113627 |
| 5054770001 | 04055977243857 |
| 8415229025 | 04027269565824 |
| 8415220100 | 04022536642291 |
| E51406-20L | 04061837584480 |
| 03858-100G | 04061838628343 |
| 03858-500G | 04061832097541 |