Przejdź do
8.03528
Diacetyl
for synthesis
Synonim(y):
2,3-butanedion, 2,3-butadion, dimetylodiketon, dimetyloglioksal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,70 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
379,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-069-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
87,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
52 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
1580 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-13.0 % (v/v)
bp
89-90 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 7 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI key
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fotouczulacz w syntezie: Omawia rolę diacetylu jako nietoksycznego, łatwo dostępnego "bezśladowego" fotouczulacza w bezmetalowych reakcjach sprzęgania krzyżowego, podkreślając jego wszechstronność i korzyści ekonomiczne (Huang et al., 2019).
  • Wykrywanie w e-papierosach: Badanie diacetylu jako prekursora niebezpiecznych emisji w płynach do e-papierosów, zapewniające wgląd w zagrożenia dla zdrowia związane z jego stosowaniem w produktach do wapowania (Vas, Porter & McAdam, 2019).
  • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa: Zbadano synergistyczne właściwości przeciwdrobnoustrojowe diacetylu w połączeniu z reuteriną przeciwko patogenom przenoszonym przez żywność, podkreślając jego potencjał w zakresie zwiększania bezpieczeństwa żywności (Langa et al., 2014).
  • Narażenie przemysłu kawowego: Szczegółowe poziomy narażenia na diacetyl i inne lotne związki organiczne w palarniach kawy i kawiarniach, omawiające środki bezpieczeństwa pracy i konsekwencje zdrowotne (LeBouf et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.984 - 0.987
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
038588.18801162574
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
mp
-2 °C
mp
240-241 °C (lit.)
mp
18-20 °C
mp
240-241 °C (lit.)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803528010004022536381732
803528000204027269277802
803528025004022536381749