Przejdź do
1.03062
Dimetyloglioksym
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Diacetylodioksym, sól disodowa 2,3-butanodioksymu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CNOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
12352126
EC Index Number:
202-420-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99% (gravimetric)
Grade:
ACS reagent
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
assay
≥99% (gravimetric)
form
solid
dilution
(for analytical testing)
mp
239-243 °C (decomposition)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
InChI key
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (grawimetrycznie): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Substancja nierozpuszczalna w etanolu: ≤ 0,02 %
Zakres topnienia: 239 - 243 °C
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Przydatność jako odczynnik (w niklu): przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0385816257440390
assay
≥99% (gravimetric)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (TLC)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
239-243 °C (decomposition)
mp
240-241 °C (lit.)
mp
240-241 °C (lit.)
mp
240-241 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetyloglioksym
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103062010004022536039473