Przejdź do
11039
L-Arginine monohydrochloride
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Arginine monohydrochloride, BioUltra, ≥99.5% (AT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless or white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
220-230 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Application
L-Arginine monohydrochloride has been used to study the reversal of the inhibitory effect of L-NG0-nitroarginine on non-cholinergic relaxations. It has also been used as a dietary supplement to study its effect on endothelium-dependent vasodilation.
Biochem/physiol Actions
L-Arginine is considered as a semi essential amino acid. In most mammals including humans, L-Arginine synthesis occurs through intestinal-renal axis, from glutamine, glutamate and proline. Abnormal levels of L-Arginine is associated with the development of kidney and cardiovascular disease. L-arginine is found to decrease fat mass and visceral adiposity.
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5131A69691.01543
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
99% dry basis (perchloric acid titration)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
optical activity
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
optical activity
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
730 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)