Przejdź do
03701
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
≥97.0% (KT)
Synonim(y):
Tetrasodium EDTA, EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
Assay:
≥97.0% (KT)
Form:
powder
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
form
powder
functional group
amine
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Preparation Note
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E262900369903699
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (KT)
assay
98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
198773-2.5G04061838762863
03701-1KG04061838627599
03701-250G04061838627605
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?