Merck
03699
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Wybierz wielkość
250 G
341,00 zł
1 KG
1010,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
341,00 zł
1 KG
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba:
≥99.0% (KT)
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
BioUltra
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: chelator
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Klucz InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Uwaga dotycząca przygotowania
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando Real
Experimental parasitology, 218, 107989-107989 (2020-09-18)
As the causative agent of hard-to-treat diffuse cutaneous leishmaniasis, Leishmania (L.) amazonensis persists in the host organism sheltered within large Parasitophorous Vacuoles (PVs) formed mainly in macrophages. In the present study, I present a simple and efficient method for L.
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review