Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 134,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł 271,15 zł |
3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
134,00 zł
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description BioUltra, ≥99.0% (KT) | description BioUltra, ≥99.0% (KT) | description practical grade, ≥95% |
| assay 98% | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| assay 98% | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥99.0% (KT) | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?