Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 917,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7770197
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI key
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) cell analysis | application(s) - |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (titration) |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?