Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł | |
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł | |
| 4 x 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 557,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
Nazwa produktu
N-Ethyldiisopropylamine, ≥98.0%
Quality Level
assay
≥98.0%
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.414
bp
126-128 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Catalytic activity in dioxygen reduction: A study utilized Mn complexes with pendent proton donor relays and added base, including N-Ethyldiisopropylamine, to control product selectivity during dioxygen reduction, providing insights into catalytic mechanisms and potential industrial applications (Cook et al., 2024).
- Three-dimensional imaging in medical applications: N-Ethyldiisopropylamine was mentioned in the context of its role in improving the resolution of three-dimensional imaging techniques based on computed tomography angiography (CTA), crucial for preoperative perforator selection in reconstructive surgery (Su et al., 2024).
- Synthesis of Spirocyclopropane-Containing Compounds: Research demonstrated the application of N-Ethyldiisopropylamine in the synthesis of spirocyclopropane-containing 4H-pyrazolo[1,5-a]indoles through alkylative dearomatization and intramolecular N-imination, highlighting its utility in complex organic synthesis (Huang et al., 2023).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay ≥98% (GC) | assay 99.5% | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.414 | refractive index - | refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.414 (lit.) |
| bp 126-128 °C (lit.) | bp 127 °C/1013 hPa | bp 127 °C (lit.) | bp 127 °C (lit.) |
| density 0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.76 g/cm3 at 20 °C | density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.742 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 241733-100G | 04061825411040 |
| 1017380250 | 04022536024271 |
| 1017381000 | 04022536024288 |
| 03440-4X25ML | 04061837357619 |
| 03440-1L | 04061838618603 |
| 03440-25ML | 04061837357602 |
| 03440-250ML | 04061838618610 |
| 03440-50ML | 04061838618658 |