Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89675
802,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99% (HPLC and GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BJRNKVDFDLYUGJ-ZIQFBCGOSA-N
General description
α-Arbutin is a glycosylated hydroquinone and an anomer of naturally occurring arbutin. It is a potent inhibitor of tyrosinase, a vital enzyme involved in epidermal melanin biosynthesis. α-Arbutin finds extensive application as a powerful skin-lightening agent in cosmetic industries.
Application
α-Arbutin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cosmetics by high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) method.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) microbiology |
| assay ≥99% (HPLC and GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Syntheses of arbutin-$\alpha$-glycosides and a comparison of their inhibitory effects with those of $\alpha$-arbutin and arbutin on human tyrosinase
Sugimoto K, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 51(7), 798-801 (2003)
Syntheses of $\alpha$-arbutin-$\alpha$-glycosides and their inhibitory effects on human tyrosinase
Sugimoto K, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 99(3), 272-276 (2005)
Isolation of $\alpha$-arbutin from Xanthomonas CGMCC 1243 fermentation broth by macroporous resin adsorption chromatography
Liu C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 925, 104-109 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 117552-100G | 04061838705136 |
| 117552-25G | 04061838705143 |
| 03338-100MG | 04061838618320 |