Przejdź do
A4256
Arbutin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1462,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-850-3
Beilstein/REAXYS Number:
89673
MDL number:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic or plant
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D -66.0 to -62.0 °, c = 3% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow
mp
195 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
Application
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s).
Biochem/physiol Actions
Arbutin is a glycosylated hydroquinone used in traditional Chinese medicine (TCM). Arbutin inhibits melanin formation due to its tyrosinase inhibitory activity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
66468PHL89510Y0000806
Arbutin analytical standard
Supelco
66468
Arbutin
Arbutin phyproof® Reference Substance
PHL89510
Arbutin
Arbutin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000806
Arbutin
biological source
synthetic or plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arbutin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?