Przejdź do
02482
Cyclohexanone
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-631-1
Beilstein/REAXYS Number:
385735
MDL number:
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
788 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450 (lit.), n20/D 1.451
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanone is a cycloalkanone. It is an industrially important intermediate. It is useful for the preparation of raw materials for various chemical intermediates, such as caprolactam for nylon 6 and adipic acid for nylon 66 synthesis of nylon.[1] It can be synthesized industrially by either the oxidation of cyclohexane or the hydrogenation of phenol.[1][2]
Application
Cyclohexanone may be used for the following syntheses:
  • vitamin A
  • 2-cyclohexylidene cyclohexanone via Aldol condensation reaction
  • 2-cyclohexenyl cyclohexanone via Aldol condensation reaction
  • bis-(arylmethylidene)cycloalkanones by cross-aldol condensation with aldehydes[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W39090929140C102180
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.8%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.8%
format
neat
format
-
format
-
format
-
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reakcja kondensacji aldolowej jest reakcją organiczną wprowadzoną przez Charlesa Wurtza, który po raz pierwszy przygotował aldehyd β-hydroksylowy z aldehydu octowego w 1872 roku.
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Dodgson I, et al.
Chemistry & Industry, 830 (1989)
Lei Liu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(12), 2206-2209 (2009-02-10)
On their best behavior: Three zirconium compounds with one-, two-, and three-dimensional structures have been successfully synthesized by the ionothermal approach. The 3D zirconium phosphate (see picture; F green, H white, O red, P pink, Zr yellow) exhibits high catalytic
Xu LX, et al.
Catalysis Communications, 9, 816-816 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
02482-1ML04061838617521
EHNC-024821-20UG04065265332781
EHNC-024821-50UG04065265332798
EHNC024821-20UG04061841397007
EHNC024821-50UG04061841397014