Merck
W390909
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone
99.8%
Synonim(y):
Hexanon, Keto hexamethylene, Ketohexamethylene, Pimelic ketone, Sextone
Wybierz wielkość
W390909-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
25 KG
704,00 zł
10 KG
805,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W390909-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
25 KG
704,00 zł
10 KG
805,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer FEMA:
3909
Beilstein:
385735
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.148
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
3.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
788 °F
granice wybuchowości
1.1 %, 100 °F
9.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
minty
ciąg SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Klucz InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexanone is a cyclic ketone with a minty odor. It is reported to be present in volatile flavor fraction of kiwi fruit pulp and acerola fruit.[1]
Zastosowanie
  • Rewizja strukturalna hiperibryny B oraz hiperskabronów H i I na podstawie rozważań biosyntetycznych, analizy NMR i syntezy chemicznej...: Cykloheksanon jest wykorzystywany w syntezie i rewizji strukturalnej złożonych produktów naturalnych, wykazując jego użyteczność w badaniach biochemicznych (Wang et al., 2021).
  • Biokatalityczna konwersja cykloalkanów do laktonów przy użyciu kaskady in vivo w Pseudomonas taiwanensis VLB120...: Badanie to podkreśla potencjał biokatalityczny cykloheksanonu w produkcji cennych laktonów, przyczyniając się do postępu w zielonej chemii (Karande et al., 2018).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
GC-FTIR as a powerful tool for the characterization of flavor components in Kiwi.
Fischbock G, et al.
Microchimica Acta, 96(1), 249-257 (1988)
Viktória Fábos et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(11), 2638-2643 (2012-09-07)
The processing of renewable feedstocks to platform chemicals and, to a lesser degree, fuels is a key part of sustainable development. In particular, the combination of lignocellulosic biomass with hydrothermal upgrading (HTU), using high temperature and pressure water (HTPW), is
Won-Heong Lee et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(4), 1561-1569 (2012-10-12)
Sufficient supply of NADPH is one of the most important factors affecting the productivity of biotransformation processes. In this study, construction of an efficient NADPH-regenerating system was attempted using direct phosphorylation of NADH by NADH kinase (Pos5p) from Saccharomyces cerevisiae
Yun-Yun Xu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(2), 388-394 (2012-12-19)
A type of novel α,β-unsaturated cyclohexanone analogous, which designed based on the curcumin core structure, have been discovered as potential EGFR inhibitors. These compounds exhibit potent antiproliferative activity in two human tumor cell lines (Hep G2 and B16-F10). Among them
Raju Adepu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(29), 5554-5569 (2012-06-20)
Novel thieno[2,3-d]pyrimidines containing a cyclohexane ring fused with a six- or five-membered heterocyclic moiety along with a benzylic nitrile were designed as potential inhibitors of PDE4. Expeditious synthesis of these compounds was carried out via a multi-step sequence consisting of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf