Przejdź do
C102180
Cyclohexanone
99.8%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
pimelic ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-631-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385735
Assay:
99.8%
Bp:
155 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.4 mmHg ( 20 °C)
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclohexanone, ReagentPlus®, 99.8%
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3.4 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F, 9.4 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexanone is a cyclic ketone that can be prepared by either the oxidation of cyclohexane or the hydrogenation of phenol. It is an important raw material in the production of caprolactam, adipic acid, and nylon. It is also used as a solvent in insecticides, wood stains, paint and varnish removers, spot removers, cellulosics, and natural and synthetic resins and lacquers.
Application
Cyclohexanone can be used as a reactant to synthesize:
  • Secondary amines by reductive amination.
  • Adipic acid.
  • Tetrasubstituted propargylamines.
It can also be used as a solvent in the triphenylmethyl chloride-initiated atom transfer radical polymerization of styrene to prepare polystyrene in the presence of a catalyst.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2914002482W390909
description
ReagentPlus®, 99.8%
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
description
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.8%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor density
3.4 (vs air)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?