Przejdź do
02430
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥98.0% (T)
Synonim(y):
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2SO3Na·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-194-9
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.063521.0634672565
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
≥98.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
248-256 °C (lit.)
mp
183 °C (decomposition)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
description
anionic
description
-
description
-
description
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krzysztof M Bernadzki et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 13, 104-104 (2020-06-27)
The neuromuscular junctions (NMJs) connect muscle fibers with motor neurons and enable the coordinated contraction of skeletal muscles. The dystrophin-associated glycoprotein complex (DGC) is an essential component of the postsynaptic machinery of the NMJ and is important for the maintenance
Haichao Wei et al.
Cell reports, 34(5), 108721-108721 (2021-02-04)
Spinal cord injury (SCI) is one of the most devastating neural injuries without effective therapeutic solutions. Astrocytes are the predominant component of the scar. Understanding the complex contributions of reactive astrocytes to SCI pathophysiologies is fundamentally important for developing therapeutic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Y000146004061837584596
PHR1003-1G04061835236794
A5376-100G04061835542253
A5376-500G04061835542260
A5376-1KG04061833375808
1044006-500MG04061838671769
BP61704061834337454
A2093-100G04061833344583
A5376-250G04061833375815
A020000004061833327104
A2093-500G04061833344606
02430-10G04061838617231