Przejdź do
1.06346
Diwodorofosforan sodu jednowodny
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaH2PO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.99
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-449-2
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
850 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005%
UV absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Opracowanie wielocząsteczkowego systemu dostarczania leków do amorfizacji in situ..: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie monohydratu diwodorofosforanu sodu w opracowaniu wielocząsteczkowego systemu dostarczania leków. Badania podkreślają rolę tego związku w osiąganiu amorfizacji in situ, zwiększając rozpuszczalność i biodostępność leku (Holm TP et al., 2022).
  • Metabolomiczna charakterystyka gatunków rabarbaru za pomocą elektroforezy kapilarnej i ultra wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej...: Monohydrat diwodorofosforanu sodu jest wykorzystywany w układzie buforowym do elektroforezy kapilarnej i UHPLC, wspomagając analizę metabolomiczną gatunków rabarbaru. Badania te podkreślają jego znaczenie w poprawie wydajności separacji i rozdzielczości w metodach analitycznych (Tseng YJ et al., 2013).
Analysis Note
Test (alkalimetryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 4,1 - 4,5
Absorpcja UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,05
Chlorki (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: SX0709; SX0709-5; SX0710; SX0710-1; SX0710-3; SX0710-5; SX0710-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0634971504-MMS3522
form
crystals
form
solid
form
-
form
powder
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
98.0-102.0%
solubility
850 g/L
solubility
850 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodorofosforan sodu jednowodny
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel Swift HLB.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Zobacz wszystkie artykuły
Antonia E Schantl et al.
Nature communications, 11(1), 721-721 (2020-02-07)
Myo-inositol hexakisphosphate (IP6) is a natural product known to inhibit vascular calcification (VC), but with limited potency and low plasma exposure following bolus administration. Here we report the design of a series of inositol phosphate analogs as crystallization inhibitors, among
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
106346050004022536075334
106346902504022536075372
106346100004022536075358
106346905004022536075389
106346901204027269691530
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?