Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Quality Level
feature
fluorescent indicator
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm ± 30 μm
plate size
20 cm × 20 cm
particle size
7.0-11.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| feature fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| plate size 20 cm × 20 cm | plate size - | plate size - | plate size - |
| layer thickness 250 μm ± 30 μm | layer thickness 200 μm | layer thickness 250 μm | layer thickness 250 μm |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 163880-100G | 04061838747808 |
| 163880-25G | 04061838747815 |
| 01870-25EA-F | 04061838501219 |